Learn More
Ethyl 4-chloroacetoacetate, 97%
Codice prodotto. p-7022740
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
CAS: 638-07-3 | C6H9ClO3 | 164.585 g/mol
Ethyl 4-chloroacetoacetate is used as a precursor in the preparation of phosphorous ylides. It finds application in regular film coating, pharmaceutical coating and formulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl 4-chloroacetoacetate is used as a precursor in the preparation of phosphorous ylides. It finds application in regular film coating, pharmaceutical coating and formulation.
Solubility
Miscible with water and most organic solvents.
Notes
Incompatible with strong acids, strong bases, reducing agents and strong oxidizing agents. Store in a cool place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-07-3
Formula molecolare C6H9ClO3
Molecular Weight (g/mol) 164.585
Numero MDL MFCD00000939
InChI Key OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate
PubChem CID 69484
IUPAC Name ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 4-chloroacetoacetate
Punto di fusione -8°C
Densità 1.212
Punti di ebollizione 220°C
Punto d'infiammabilità 92°C (198°F)
Indice di rifrazione 1.452
Quantità 50 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1761275
Informazioni di solubilità Miscible with water and most organic solvents.
Peso formulazione 164.59
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.