Learn More
Ethyl 2-morpholinobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10012374
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Identificatori chimici
CAS 192817-79-1
Formula molecolare C13H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 235.283
Numero MDL MFCD06204497
InChI Key UIVDSGDHUXOYDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-morpholinobenzoate, ethyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2-morpholin-4-yl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-ylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-, ethyl ester
PubChem CID 7148401
IUPAC Name ethyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-morpholinobenzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 235.28
Percent Purity 97%