Learn More
Ethyl 2-cyclohexanoneacetate, 97%
Codice prodotto. p-3757842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 24731-17-7 | C10H16O3 | 184.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24731-17-7
Formula molecolare C10H16O3
Molecular Weight (g/mol) 184.23
Numero MDL MFCD00001638
InChI Key ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanoneacetate, ethyl 2-oxocyclohexaneacetate, ethyl 2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanone acetate, ethyl-2-cyclohexanone acetate, ethyl 2-oxocyclohexylacetate, cyclohexaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-cyclohexyl-acetate
PubChem CID 91229
IUPAC Name ethyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0200g/mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (O=)C6H9CH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.02
Peso formulazione 184.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.