Learn More
Ethanol Solution, Denatured, Sterile, Made with USP Water for Injection, 70%, BAKER™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538794
Click to view available options
Quantità:
1 gL
Imballaggio:
Poly Bottle
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83 / CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83 / CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
A grade of chemicals for laboratory use
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol Solution
Nota nome Denatured, Sterile, Made with USP Water for Injection
CAS 64-17-5
Quantità 1 gL
Punto d'infiammabilità 25.00°C
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 0.88kg
Formula molecolare C2H6O
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC Name etanolo
Molecular Weight (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Peso formulazione 46.07
Percent Purity 70%