Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss. p.a., ACS reagent, prima fine spirit, without additive, F15, ∼96%, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15650620
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
Numero MDL MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol (Untaxed)
Nota nome Puriss. p.a., ACS reagent, prima fine spirit, without additive, F15, ∼96%, for license holders only
CAS max % 100.0000%
Densità 0.790 - 0.791 g/cm3
Punti di ebollizione 78°C to 79°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare CH3CH2OH
Numero UN UN1170
Beilstein 1718733
Acqua 5.0 - 7.0%
Peso formulazione 46
Percent Purity >99.8%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol; ethyl alcohol