Learn More
Ethanol, Absolute, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598454
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
HDPE
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
High quality grade chemical that exceeds ACS specifications for laboratory and specialized industrial use.
  • Exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol, Absolute
Punto di fusione -114.5°C
CAS 64-17-5
Colore Colorless
Densità 0.79g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 5 L
Limite di esplosione 3.5 - 15 Vol %
Punto d'infiammabilità 12°C
Punto di combustione 425°C
Odore Alcohol-like
Imballaggio HDPE
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Exceeds ACS specifications
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.001%
Formula molecolare C2H6O
Acido titolabile Max. 0.0005meq/g
Formula lineare C2H5OH
Base titolabile Max. 0.0002meq/g
Viscosità 1.2 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.2%
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC Name etanolo
Molecular Weight (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Peso formulazione 46.07g/mol
Percent Purity Min. 99.9%
Grado BAKER ANALYZED™
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Etilico Assoluto
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.