Learn More
Ethanol Absolute, 99.9%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in HDPE
Descrizione
™ ™ Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethanol, Absolute |
Punto di fusione | −114.5°C |
Colore | Incolore |
Densità | 0.79g/cm3 at 20°C |
Punti di ebollizione | 78°C |
Quantità | 2.5 L |
Limite di esplosione | Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol % |
Punto d'infiammabilità | 12°C |
Punto di combustione | 425°C |
Odore | Alcohol |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Alcole Etilico Assoluto
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.