Learn More
Ethanol Absolute, 99.9%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 13225483
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in HDPE
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Exceeds ACS specifications to provide improved consistency and characterization of the reagent. J.T. ™™
™ ™ Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications.
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.07
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol, Absolute
Punto di fusione −114.5°C
Colore Incolore
Densità 0.79g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol %
Punto d'infiammabilità 12°C
Punto di combustione 425°C
Odore Alcohol
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.001%
Acido titolabile Max. 0.0005 meq/g
Base titolabile Max. 0.0002 meq/g
Viscosità 1.2 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.2%
Percent Purity Min. 99.9% v/v
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Etilico Assoluto
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.