Learn More
Ethanol ≥ 96% (v/v), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -114°C |
Colore | Max. 10 (APHA) |
Quantità | 1 L |
Intervallo percentuale saggio | 95.1 to 96.9% (v/v) |
Residuo dopo l'evaporazione | max. 0.001% |
Acido titolabile | max. 0.0005 meq/g |
Base titolabile | max. 0.0002 meq/g |