Learn More
Ethanol, 95% (v/v), Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
65.00€ - 780.00€
Identificatori chimici
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Numero MDL | 3568 |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10090100
|
Fisher Chemical
E/0550DF/15 |
1 L | Amber glass bottle |
65.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10417322
|
Fisher Chemical
E/0550DF/21 |
5 L | Metal can |
242.00€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10273862
|
Fisher Chemical
E/0550DF/25 |
25 L | Metal can |
780.00€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Specifica
64-17-5 | |
C2H6O | |
Incolore | |
78°C | |
702 | |
46.07g/mol |
Liquid | |
3568 | |
-114°C | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:16236 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Ethanol (95% v/v)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.