Learn More
Ethane, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca:  SPEX Certiprep S-1880
Quantità 1 mL
Codice prodotto. 12919234
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Ethane74-84-01000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
Ethane
74-84-0, 67-56-1
Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
C2H6
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Certified Reference Material
ethane
30.07
1 mL
2mL amber prescored glass ampule
0.1, 99.9
0.1, 99.9
MFCD00009023
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
CC
Methanol-P&T
6324
CHEBI:42266