Learn More
Thermo Scientific™ Frigoriferi per laboratorio ES Series
Risparmia spazio prezioso con i frigoriferi per laboratorio Thermo Scientific™ serie ES, progettati per la conservazione di materiali da laboratorio.
1170.00€
Specifica
Tipo | General Purpose Refrigerator |
---|---|
Gamma di temperatura | 1°C to 11°C |
Ripiani | 3 |
Isolamento | HCFC Free, CFC Free |
Certificazione/Conformità | CE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16617892
|
Thermo Scientific™
158R-AEV-TS |
158 L | EU | N/A | ||||||
Descrizione
I frigoriferi per laboratorio Thermo Scientific™ serie ES consentono di risparmiare spazio e sono studiati per la conservazione in laboratorio per usi generici.
Caratteristiche
- Processore integrato
- Display digitale
- Allarmi di temperatura alta/bassa
- Serrature di serie
- Basso consumo energetico
- Foro per il passaggio di cavi e sonde
- Marchio CE
Informazioni per l'ordine:
Disponibili solo nella aree con alimentazione a 50 Hz; non disponibili in Nord America o in altre aree con alimentazione a 60 Hz
Consigliati per:
Conservazione nei laboratori per usi generici
Specifica
General Purpose Refrigerator | |
3 | |
CE | |
Alarm | |
230 V |
1°C to 11°C | |
HCFC Free, CFC Free | |
Digital | |
EU | |
50 Hz |