Learn More
Heidolph™ Accessori per provette
For use with Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
Marca:  Heidolph™ 549-76000-00
Codice prodotto. 10767441
  • 226.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Attachments for up to 22 Erlenmeyer flasks (25, 500 or 1000 mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
500 mL Erlenmeyer flasks
Erlenmeyer Attachment
Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
4