Learn More
Heidolph™ Accessori per provette
For use with Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
Marca:  Heidolph™ 549-73000-00
Codice prodotto. 10364721
  • 221.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Accessorio per 14 provette da 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 mL Erlenmeyer flasks
Erlenmeyer Attachment
Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
14
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Heidolph™ Accessori per provette > Sufficient For: Up to fourteen 50 mL Erlenmeyer flasks