Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ Black T, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10256570
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1787-61-7
Formula molecolare C20H12N3NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 461.38
Numero MDL MFCD00003935
InChI Key JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Sinonimo C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
IUPAC Name (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinylidene]-7-nitro-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid;sodium
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Eriochrome™ Black T
Beilstein 16, III, 320
Indice di Merck 15, 3725
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 461.38
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza Passes (for complexometric determination of metals)
Spettrometria UV Complies
Colore Black to Black/Brown
Quantità 1 kg
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eriochrome Black T
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-Naphthalenesulfonic acid monosodium salt