Learn More
Bochem™ Bruciatori Bunsen Erdgas
For use with natural gas/propane
Marca: Bochem™ 7000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Valvola ad ago
- Per l'uso con gas naturale/propano
- Regolazione aria
- Fiamma pilota
- Temperatura massima 1300°C
- DIN 30665
Specifica
Bruciatore Bunsen | |
Nickel, Steel | |
180 mm | |
0.25 kg |
Gas naturale/propano | |
76 mm | |
1300°C |