Learn More
Erbium Pieces, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11380659
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle under Argon
Packaged under argon in glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-52-0
Formula molecolare Er
Molecular Weight (g/mol) 167.26
Numero MDL MFCD00010987
InChI Key UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC Name erbium
SMILES [Er]
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium
Colore Silver to Gray
Nota nome Rare Earth Oxides Content
Aspetto Silver Gray pieces
Densità 9.066 g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Quantità 1 g
Imballaggio Packaged under argon in glass bottle
Forma Pieces
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Erbium pieces
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .