Learn More
Erbium(III) oxide, nanopowder, 99.5% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11409870
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
S. A. 13 to 17m2/g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12061-16-4
Formula molecolare Er2O3
Molecular Weight (g/mol) 382.52
Numero MDL MFCD00010991
InChI Key ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Erbia
IUPAC Name dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium(III) oxide
Punto di fusione 2400°C
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in acids
Peso formulazione 382.56
Aspetto Powder or lump
Densità 8.64