Learn More
Erbium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO) Codice prodotto.: 11341059
Erbium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-4412874
25 g, 25g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Codice prodotto. 11341059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011310.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382.52 g/mol
Erbium trioxide is an important rare earth metal used in biomedicine. It is used as a gate dielectric in semi conductor devices since it has a high dielectric constant and a large band gap; as a burnable neutron poison for nuclear fuel and as coloring for glasses. Erbium oxide nanoparticles can be surface modified for distribution into aqueous and non-aqueous media for bioimaging due to its photoluminescence property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12061-16-4
Formula molecolare Er2O3
Molecular Weight (g/mol) 382.52
Numero MDL MFCD00010991
InChI Key ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium(III) oxide
Punto di fusione 2400°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 382.56
Sensibilità Hygroscopic
Densità 8.64 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Erbium(III) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Erbium oxide
Titolo del prodotto
Erbium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO) >