Learn More
Erbium(III) oxide, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317818
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For vacuum deposition
Erbium(III) oxide is used for vacuum deposition electrical, optical and photoluminescenc, gate dielectrics in semi conductor devices, and in Biomedicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12061-16-4
Formula molecolare Er2O3
Molecular Weight (g/mol) 382.52
Numero MDL MFCD00010991
InChI Key ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Spezifikation
Materiale o nome chimico Erbium(III) oxide
Punto di fusione 2400°C
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,3646
Informazioni di solubilità Soluble in water(0.0049g/L).
Peso formulazione 382.56
Percent Purity 99.8%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 8.64 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt