Learn More
Erbium(III) nitrate pentahydrate, 99.9%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10177413
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-51-3
Formula molecolare ErH10N3O14
Molecular Weight (g/mol) 443.35
Numero MDL MFCD00149691
InChI Key LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
SMILES O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium(III) nitrate pentahydrate
Colore Pink
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 33 to 39% (Er)
Formula lineare Er(NO3)3·5H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name erbium(3+);trinitrate;pentahydrate
Peso formulazione 443.35
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.