Learn More
Erbium(III) iodide, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11345637
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13813-42-8
Formula molecolare ErI3
Numero MDL MFCD00016075
Sinonimo erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Specifica
Punti di ebollizione 1280°C
Materiale o nome chimico Erbium (III) iodide
Punto di fusione 1020°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 547.97
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton™
Sensibilità Hygroscopic