Learn More
Eppendorf™ Ricariche di puntali per pipette epTIPS™
Questo sistema di ricarica garantisce una maggiore sicurezza alle operazioni in laboratori di biologia molecolare. Le ricariche di puntali per pipette standard Eppendorf™ epT.I.P.S.™ consentono la manipolazione dei vassoi di ricarica senza contaminazioni. I coperchi in plastica proteggono i vassoi dal contatto diretto durante il trasferimento nella scatola di lavoro.
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Formato | In rack |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipetta Eppendorf |
Product Line | epT.I.P.S. |
Descrizione
Use this refill system for worry-free work in the molecular biology lab. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipette Tip Reloads allow contamination-free handling of the refill trays. Plastic lids protect the trays from direct contact during transfer to the working box.
- Trasferimento senza il rischio di contaminazioni dei vassoi di ricarica nella scatola di ricarica (scatola epT.I.P.S.™) grazie ai coperchi in plastica
- Rack autoclavabili
- Disponibili anche senza PCR*, privi di DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori della PCR*
- I puntali da 0.1 μl a 10 μl e da 2 μl a 200 μl vengono forniti come cinque pezzi impilati, autoclavabili da impilati
Specifica
Autoclavable | |
In rack | |
Pipetta Eppendorf | |
epT.I.P.S. |