Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatori a bassa ritenzione epTIPS™
Questi puntali per pipettatori offrono maggiore riproducibilità e minore perdita di costosi reagenti nelle delicate applicazioni PCR e PCR in tempo reale. I puntali per pipettatori a bassa ritenzione Eppendorf™ epTIPS™ sono ideali per applicazioni relative a colture cellulari (terreno) e applicazioni con campioni contenenti detergenti.
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Soddisfano i requisiti più rigorosi in ambito medico, farmaceutico, dell'industria alimentare, PCR*, biologia molecolare e citotecnologia |
Stile punta | Puntali per pipettatore a bassa ritenzione |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipettatore Eppendorf |
Descrizione
Increase reproducibility and reduce the loss of expensive reagents in sensitive PCR and real-time PCR applications with these pipettor tips. Eppendorf™ epTIPS™ Low-retention Pipettor Tips are ideal for cell culture (media) applications and applications with samples that contain detergents.
- Superficie ultra omogenea per la massima riproducibilità
- Superficie ultra idrofobica per una perdita minima del campione
- Formazione di schiuma durante il pipettaggio significativamente ridotta
- Eccellente resistenza alle sostanze chimiche
- Disponibili in PCR clean e qualità Eppendorf
- Disponibili anche come ep Dualfilter T.I.P.S. in PCR clean/Sterile (sterili e apirogeni)
- Senza rivestimento
Specifica
Non-filtered | |
Soddisfano i requisiti più rigorosi in ambito medico, farmaceutico, dell'industria alimentare, PCR*, biologia molecolare e citotecnologia | |
Pipettatore Eppendorf |
Sterile | |
Puntali per pipettatore a bassa ritenzione | |
epT.I.P.S. |