Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™ plus
Sistema operativo intuitivo e design finalizzato alla semplicità, precisione e riproducibilità
1250.00€ - 1800.00€
Specifica
Tipo di batteria | Ioni di litio |
---|---|
Product Line | Xplorer Plus |
Tipo | Electronic Pipette |
Display | LCD |
Stile delle dita | Ergonomico |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Numero di canali | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Numero di canali | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12680915
![]() |
Eppendorf™
4861000767 |
Da 0.5 a 10 μl | 8 | Grigio |
1250.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12660915
![]() |
Eppendorf™
4861000775 |
Da 0.5 a 10 μl | 12 | Grigio |
1475.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16262401
![]() |
Eppendorf™
|
1 to 20 μL | 16 | Rosa Chiaro |
1630.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16272401
![]() |
Eppendorf™
|
1 to 20 μL | 24 | Rosa Chiaro |
1800.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12670915
![]() |
Eppendorf™
4861000783 |
Da 5 a 100 μl | 8 | Giallo |
1250.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12690915
![]() |
Eppendorf™
4861000791 |
Da 5 a 100 μl | 12 | Giallo |
1475.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16282401
![]() |
Eppendorf™
|
5 to 100 μL | 16 | Light Yellow |
1630.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16292401
![]() |
Eppendorf™
|
5 to 100 μL | 24 | Light Yellow |
1800.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12600925
![]() |
Eppendorf™
4861000805 |
Da 15 a 300 μl | 8 | Arancione |
1250.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12610925
![]() |
Eppendorf™
4861000813 |
Da 15 a 300 μl | 12 | Arancione |
1475.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12620925
![]() |
Eppendorf™
4861000821 |
Da 50 a 1200 μl | 8 | Verde |
1250.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12630925
![]() |
Eppendorf™
4861000830 |
50 to 1200 μL | 12 | Green |
1475.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Xplorer™ plus Multi-Channel Electronic Pipette with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Facilitano le prestazioni di applicazioni aggiuntive e intelligenti tra cui: aspirazione, diluizione, erogazione in sequenza e pipettaggio inverso. Inoltre contribuiscono all’eliminazione dei ritardi dovuti a programmazioni complicate e/o processi rigidi. Forniscono parametri regolabili in modo preciso, risultati massimi riproducibili, lavoro senza affaticamenti e controllo costante e completo dei processi di pipettaggio.
- Agitatore multifunzionale: Principio Up is up and down is down™
- Facile selezione di tutte le funzioni con la pratica manopola
- Funzionamento nella lingua preferita
- Chiaro display a colori; nessun sotto-menu; funzione di aiuto
- Agitatore innovativo: quando il puntale viene espulso, il pistone torna automaticamente in posizione zero
- Interruttore ON/OFF: spegne il pipettatore nei lunghi periodi di inattività
- Ulteriori applicazioni includono aspirazione, diluizione, erogazione in sequenza e pipettaggio inverso
- Programmazione: Programmazione delle sequenze da eseguire una sola volta per facilitare la gestione di processi complessi
- Impostazione di singoli volumi fissi: è possibile salvare il volume desiderato
- Protezione tramite password: protegge la programmazione e la regolazione
- Impostazione individuale della velocità: consente di impostare i parametri alla velocità di lavoro individuale
- Funzione promemoria di manutenzione del pipettatore, in base al tempo o alla frequenza di utilizzo secondo le preferenze
Risultati riproducibili in modo affidabile
- I puntali rimangono sempre nella stessa posizione
- Volume e velocità regolabili in modo preciso e riproducibile
- Regolabile secondo l'ambiente di lavoro e le esigenze
PhysioCare Concept™
- Peso ridotto
- Migliore ergonomia
- Perfetto equilibrio
- Angolazione ottimale della testata del pipettatore
- Visualizzazione migliorata e display ad alta risoluzione
- Il cono del puntale a molla offre la massima tenuta
- Applicazioni
- Liquidi per pipettaggio (manuale e automatico)
- Erogazione (temporizzata e manuale)
- Pipettaggio e miscelazione
Specifica
Ioni di litio | |
Electronic Pipette | |
Ergonomico |
Xplorer Plus | |
LCD | |
10 modalità di pipettaggio, storico del pipettaggio, protezione tramite password, indicatore di manutenzione e possibilità di programmare più modalità in sequenza per applicazioni personalizzate |