Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ real-time qPCR Plates, 96-well - qPCR Plates
Eppendorf twin.tec™ real-time PCR plates, designed for low-volume qPCR, utilize white wells to enhance fluorescent light reflection, improving sensitivity and reproducibility in assays for reliable results.
75.85€ - 124.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Product Type | PCR Plate |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Skirt Style | Purity or Quality Grade | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Skirt Style | Purity or Quality Grade | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10740920
![]() |
Eppendorf™
0030132700 |
White | Unskirted | PCR Clean (Non-sterile) | 150 μL |
124.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10440378
![]() |
Eppendorf™
0030132718 |
Blue | Unskirted | PCR Clean (Non-sterile) | 150 μL |
124.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15685367
![]() |
Eppendorf™
0030129636 |
White | Skirted | Forensic DNA Grade (Non-sterile) | 150 μL |
75.85€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15695367
![]() |
Eppendorf™
0030129644 |
White | Semi-skirted | Forensic DNA Grade (Non-sterile) | 250 μL |
75.85€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- White wells for better reflection.
- High mechanical stability.
- Effective sealing by raised well rims.
- Skirted and semi-skirted frames.
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness.
- Autoclavable (121°C, 20 min.).
- Available in lot-certified PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade for tested purity.
Specifica
Standard | |
Autoclavable | |
96 | |
6000 x g | |
White |
8 x 12 | |
PCR Plate | |
Non-sterile | |
Yes |