Learn More
Eppendorf™ Tube Clip for Tubes 5mL
GREENER_CHOICE
Securely close tubes of 5.0mL with these sturdy clips.
Marca:  Eppendorf™ 0030119509
27.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15118354
  • 27.65€ / pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Supplied in packs of 10
  • Material: Exceptionally high-quality, transparent polypropylene, free of plasticizers, biocides or mold release agents, for reliable test results
  • Certified purity: Available in lot specific certified Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile and Eppendorf Biopur™ purity grades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tube Clip
Eppendorf tubes
10/Pk.