Learn More
Eppendorf™ HeatSealer S100 Accessory, Plate Adapters
For use with HeatSealer S100
381.52€
Specifica
Wattage | 320 W |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | HeatSealer S100 |
Intervallo temperatura sigillatura | 170°C |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15723155
|
Eppendorf™
5391070034 |
High Profile Adapter |
381.52€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15703155
|
Eppendorf™
5391070018 |
Low Profile Adapter |
381.52€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15713155
|
Eppendorf™
5391070026 |
PCR Plate Adapter |
381.52€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Hermetic sealing of multiwell plates
- Eliminates evaporation in PCR, reducing cross contamination
- Seals 96- and 384-well plates
- Integrated thermostat prevents overheating
- Improved mechanics for even easier sealing
- PCR Plate Adapter included
Specifica
320 W | |
HeatSealer S100 | |
170°C |