Learn More
Eppendorf™ FA-45-6-30 Rotor Adapters
Per volumi fino a 50 ml
Marca: Eppendorf™ 5820730005
93.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- FA-45-6-30 Rotor Adapters
- For volumes up to 50mL
Specifica
Rotor Adapter | |
1 provetta a fondo conico da 5 ml | |
Rotore per centrifuga 5804/5810 | |
1 Tube |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ FA-45-6-30 Rotor Adapters > For 1 x 5mL conical tubes