Learn More
Eppendorf™ Adapters for Rotors- 5430/5430 R centrifuge
For use with rotor F-35-6-30
Marca:  Eppendorf™ 5427746005
103.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15188354
  • 105.00€ / pezzi 2
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For 1 Eppendorf Tube 5.0mL
  • Available rotor bore sizes: large and small
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adapter
Small bore hole of 6 x 5mL rotor of Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R