Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 250 μL - PCR Plates
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. With raised well rims, these plates enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
75.85€ - 176.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Product Type | PCR Plate |
Materiale | Polypropylene, Polycarbonate |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Skirt Style | Purity or Quality Grade | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Skirt Style | Purity or Quality Grade | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10176287
![]() |
Eppendorf™
0030129326 |
Colorless | Semi-skirted | PCR Clean and Free of Bacterial DNA (Non-sterile) | Individually Blister Wrapped |
91.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10319597
![]() |
Eppendorf™
0030129334 |
Blue | Semi-skirted | PCR Clean and Free of Bacterial DNA (Non-sterile) | Individually Blister Wrapped |
91.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15665367
![]() |
Eppendorf™
0030129610 |
Colorless | Semi-skirted | Forensic DNA Grade (Non-sterile) | Individually Blister Wrapped |
75.85€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10608439
![]() |
Eppendorf™
0030133366 |
Colorless | Unskirted | PCR Clean (Non-sterile) | 5 Bags x 4 Plates |
96.70€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10441528
![]() |
Eppendorf™
0030133390 |
Blue | Unskirted | PCR Clean (Non-sterile) | 5 Bags x 4 Plates |
96.70€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10297987
![]() |
Eppendorf™
0030133374 |
Colorless | Unskirted, Divisible | PCR Clean (Non-sterile) | 5 Bags x 4 Plates |
176.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10258037
![]() |
Eppendorf™
0030133404 |
Blue | Unskirted, Divisible | PCR Clean (Non-sterile) | 5 Bags x 4 Plates |
176.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
- Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
- Improved well-to-well tolerance.
- Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing.
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
Certifications
Certified DNA-, DNase-, RNase-, and PCR-inhibitor-free.
Specifica
Standard | |
Autoclavable | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
96 |
8 x 12 | |
PCR Plate | |
250 μL | |
Non-sterile |