Learn More
EPHA2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A9C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | EPHA2 |
---|---|
Clone | 1A9C3 |
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16828895
|
Proteintech
66736-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16818895
|
Proteintech
66736-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The EPHA2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EPHA2. This antibody recognizes human antigen. The EPHA2 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.
Specifica
EPHA2 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
1969 | |
Primary |
1A9C3 | |
Western Blot, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG1 |