Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, pure, Indicator grade
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 201932500
147.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 250 g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10349183
  • 149.00€ / 250g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, pure, Indicator grade > 250g; flacone in vetro