Learn More
Eosin B, Certified, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10404315
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 548-24-3
Formula molecolare C20H6Br2N2Na2O9
Numero MDL MFCD00005041
Sinonimo 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Specifica
Materiale o nome chimico Eosin B
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 0.96 to 1.22
Contenuto di colorante 85% min.
Beilstein 19, 233
Indice di Merck 15, 3657
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Peso formulazione 624.06
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Brown to Purple/Red
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eosin B
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Eosin B