Learn More
Cytiva Envirochek™ Supor™ Sampling Capsule
Envirochek™ capsules are approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in water.
269.00€ - 5015.00€
Specifica
Descrizione Urethane Adhesive
Materiale (membrana) Hydrophilic PES
Dimensione del poro 1 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 1300 cm2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
17184221
Vedere i documenti
Cytiva
12107
25/Pk., Individually Pagged Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17194221
Vedere i documenti
Cytiva
12110
1/Ea. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in water according to EPA method 1623.1, with a faster, safer, and simpler protocol than other methods including processing of up to 8 samples at once using our shaker
Specifica
Specifica
Urethane Adhesive
1 μm
1300 cm2
Straight Hose Barb
Hydrophilic PES
Non-sterile
Polycarbonate