Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Termometro Enviro-Safe
Da utilizzare in sostituzione ai pericolosi termometri ad alcool o al mercurio. I termometri Bel Art™ Enviro-Safe™ non sono nocivi per l'ambiente e contengono liquido biodegradabile lavabile con acqua e sapone.
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ B60502-0200
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I termometri Enviro-Safe™ sono sicuri per l'ambiente e riempiti con un liquido biodegradabile che può essere rimosso con acqua e sapone. Utilizzabili al posto dei termometri riempiti con alcol o mercurio che possono comportare dei rischi. Il vetro è senza piombo e atossico, la confezione è riciclabile.- Atossici
- Non pericolosi
- Ecosostenibili
- Vetro senza piombo
- Precisione tracciabile NIST e DKD (dichiarazione di precisione inclusa)
Specifica
NIST, DKD | |
305 mm | |
150°C | |
Da –20 a 150 °C | |
±1 °C |
Parziale | |
Termometro | |
-20°C | |
Sì | |
76 mm |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Scienceware™ Termometro Enviro-Safe > Temperature Range: –20 to 150°C