Learn More
Memmert™ Entry Port 23 mm, Standard Position Left Side Centre/Top, For Un160Pa
Use these entry ports with convection ovens. Memmert™ Convection and Universal Oven Entry Points can be closed by flap in special positions at the back.
Marca:  Memmert™ UN160paF1
Codice prodotto. 16334357
  • 226.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Entry port with clear diameter
  • For Memmert Ovens
Specifica
Specifica
Models 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Acciaio inox
23 mm
Entry Port
0.9 in.