Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Textured Surgical Gloves
Latex, powder-free surgical glove with a textured finish for easy instrument handling and grip.
54.00€ - 56.15€
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Visualizza altre specifiche
Allerta:
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17803772
Vedere i documenti
Ansell
330101060
6
56.15€
50 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17813582
Vedere i documenti
Ansell
330101055
5.5
54.00€
50 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
17853572
Vedere i documenti
Ansell
330101085
8.5
54.00€
50 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
17833772
Vedere i documenti
Ansell
330101090
9
54.00€
50 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
17823762
Vedere i documenti
Ansell
330101075
7.5
56.15€
50 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17863762
Vedere i documenti
Ansell
330101070
7
56.15€
50 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17873582
Vedere i documenti
Ansell
330101080
8
56.15€
50 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17863632
Vedere i documenti
Ansell
330101065
6.5
56.15€
50 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • Textured finish on fingers and palm ensures high grip under dry and damp conditions
  • Ideal to be used as an outer glove when double gloving
  • Thickness optimizes tactile sensitivity and protection
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in surgical or chemotherapy procedures
Specifica
Specifica
ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
No
0.65
Single-use
9.65 ±1.18 mil
Specific
No
8.27 ±0.79 mil
Powder Free
8.27 ±0.79 mil
ENCORE-330101
302 mm
EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Healthcare
Natural
Fully Textured
0.25 ±0.03 mm
No
Latex
0.21 ±0.02 mm
Sterile
0.21 ±0.02 mm
11.9 in.