Learn More
Merck Disco da ultrafiltrazione Ultracel™
1 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
301.00€ - 650.00€
Specifica
Tipo di filtro Ultrafiltration
Materiale (membrana) Regenerated Cellulose
Codice filtro PLAC
Da utilizzare con (applicazione) Protein purification; protein concentration; protein desalting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10116730
Vedere i documenti
Merck
PLAC02510
2.5 cm
301.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Aggiungi al carrello
10268010
Vedere i documenti
Merck
PLAC06210
6.35 cm
587.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Aggiungi al carrello
10106110
Vedere i documenti
Merck
PLAC07610
7.6 cm
640.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
10196100
Vedere i documenti
Merck
PLAC04710
4.7 cm
518.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Aggiungi al carrello
10176770
Vedere i documenti
Merck
PLAC04310
4.45 cm
486.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
10470031
Vedere i documenti
Merck
PLAC15005
150 mm
650.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
10713131
Vedere i documenti
Merck
PLAC09005
90 mm
502.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.
Features & Benefits:
  • Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm
  • Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements
  • Compatible with Amicon™ Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, Desalting
  • Idrofilo, con microstruttura serrata
  • Assicura la massima ritenzione possibile con il minimo assorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
Specifica
Specifica
Ultrafiltration
Regenerated Cellulose
PLAC
Protein purification; protein concentration; protein desalting