Learn More
Merck PureProteome™ Magnetic Stands
Rapidly and easily isolate magnetic particles
1210.00€
Specifica
Quantità 1 Pack
Da utilizzare con (applicazione) Purification with Magnetic beads
Tipo Magnetic Stand
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11760644
Vedere i documenti
Merck
LSKMAGS08
8 x 1.5 or 2 mL Tubes
1210.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
12561219
Vedere i documenti
Merck
LSKMAGS15
2 x 15 mL Conical Tubes
1210.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
PureProteome Magnetic Stand
  • Isolate magnetic particles from up to eight 1.5 or 2.0mL tubes
  • Features removable magnet bar and unique vortex interface
  • Vortex interface engages with a 3.5 in. (8.89cm) dia. flat top vortex mixer to enable thorough mixing without having to remove tubes from the stand
PureProteome Magnetic Stand, 15mL
  • For use with PureProteome Magnetic Beads in affinity purifications
  • Features a strong trapezoidally-shaped magnet for efficient capture of up to 750μL of PureProteome magnetic beads
  • Angled stand securely holds two 15mL conical tubes for easy pipetting and viewing
Purification with magnetic beads
Specifica
Specifica
1 Pack
Purification with Magnetic beads
Magnetic Stand
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Merck PureProteome™ Magnetic Stands