Learn More
Merck Millipore Capsule di Petri e capsule Petri-Pad™
Available with or without absorbent pads
Marca:  Merck Millipore PD20047S5
298.44 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24097" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11993856
  • 503.00€ / pezzi 600
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
Requires : When using with liquid medium, add sterile absorbent pads (order Cat. No. AP10 045 S0, 47mm Sterile Pads; or AP10 045 S1, Millipore Pad Dispenser with Sterile Pads)
Descrizione
Descrizione
Available with or without absorbent pads
Piastre di Petri
  • Piastre di Petri da 47 mm sterilizzate
  • Da utilizzare con terreno agar solido
  • Le piastre sono realizzate in polistirene stampato
Piastre di Petri con tampone
  • Piastre usa e getta pre-sterilizzate da 47 mm, dotate di tamponi assorbenti sterilizzati
  • Eliminano la fatica e i costi che comporta la disposizione manuale dei tamponi e riducono al minimo la contaminazione
  • I tamponi sono in pura cellulosa