Learn More
Merck MultiScreen™ Column Loaders
No need to pipet slurries, gels, or resins; load all 96 wells simultaneously and uniformly
Marca:  Merck MACL09645
Codice prodotto. 10196670
  • 1075.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of aluminum with an abrasion-resistant, chemically inert, nonstick coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
45 μL
Non-sterile
1/Pk.
Black
96
Load 45μL resin volumes simultaneously into 96 wells of MultiScreen plate for resin or bead based assays, chromatography