Learn More
Merck Millipore Cassette per agar M Air T™
Ready-to-use cassettes, prefilled with gamma-sterilized medium
Descrizione
Descrizione
  • Risultati veloci e affidabili con recupero massimo
  • Grande quantità di agar ed esclusivo setaccio micro-perforato per raccogliere campioni di aria fino a 1 metri cubi
  • Coerenza della forma della superficie dell'agar tra le unità
  • D
  • Risultati riproducibili
Compliance
USP