Learn More
Merck Accessories for Dispensing Pressure Vessels
Accessory for use with Dispensing Pressure Vessels
Marca: Merck XX67000PK
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Not Autoclavable | |
Non-sterile | |
0.25 in. |
Dispensing Pressure Vessel | |
Pressure Vessel Accessory Kit | |
6.3 mm |