Learn More
Mitutoyo Electronic/Digital Protractor
Digital Protractor measures angles in the full 360° range.
Marca:  Mitutoyo 97230-00
Codice prodotto. 15129035
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Resolution is ±0.1°
  • Accuracy is ±0.1° at level and plumb.
  • Zero setting and hold.
  • Operates on one 9 V battery (included).
Specifica
Specifica
Digital Protractor
±0.1°
Electronic/Digital Protractor
±0.1°
Digital
9 V
0° to 360°