Learn More
Mettler Toledo™ Electrolyte for Reference Electrodes 3 mol/L KCl Sat AgCl, 250mL
Mettler Toledo™ Electrolyte for Reference Electrodes 3 mol/L KCl Sat AgCl, 250mL can be used to fill your electrode with correct and fresh electrolyte for precise measurement.
Marca:  Mettler Toledo™ 51350074
25.18 EUR valido fino al 2025-08-24
Usa il codice promo "24140" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10722712
  • 26.65€ / 250mL
Focus on Agri-Science Testing
Usa il codice promozionale 24136 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with pH and ORP electrodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
3 mol/L KCl Sat AgCl
pH, ORP
250 mL
Electrolyte 3 mol/L KCl Sat AgCl, 250mL
250 mL