Learn More
Hanna Instruments™ Soluzione elettrolitica di riempimento
Contiene 3.5 M KCl per elettrodi a doppia giunzione e 3.5 M + AgCl per giunzione singola. La soluzione di riempimento per elettrodi Hanna Instruments™ garantisce prestazioni di misurazione ottimali da un elettrodo ORP o pH a giunzione singola.
130.00€ - 132.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
---|---|
Tipo | Soluzione elettroliti |
Quantità | 4 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Giunzione | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunzione | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11793639
|
Hanna Instruments™
HI7071 |
Single | 3.5M KCl + AgCl |
132.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13427516
|
Hanna Instruments™
HI7082 |
Double | 3.5M KCl |
130.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Soluzione di riempimento per elettrodi pH e ORP con 3.5 M KCl, specifica per elettrodi a doppia giunzione, e 3.5 M KCl + AgCl, specifica per elettrodi a giunzione singola- Pratici flaconi da 30 ml
- Flaconi contrassegnati chiaramente con data di scadenza e numero di lotto
- Quattro flaconi da 30 ml di soluzione elettrolita 3.5 M KCl (+ AgCl per elettrodi a giunzione singola) per prestazioni di misurazione ottimali per elettrodi pH o ORP a giunzione singola.
Specifica
30 ml | |
Soluzione elettroliti | |
4 Pack |