Learn More
Thermo Scientific™ EK Immersion Coolers
Simplify direct cooling of small samples with immersion coolers. Combine immersion coolers with open-bath circulators for a reliable, flexible alternative to tap water cooling that eliminates dry ice or liquid nitrogen handling--saving both time and money.
7460.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) flessibile 59 in.
Lunghezza (sistema metrico) flessibile 150 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Capacità di raffreddamento Gamma di temperatura Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità di raffreddamento Gamma di temperatura Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
10079050
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3291901
350w at +20°C; 280w at -10°C; 170w at -40°C; 100w -90°C to +40°C 230 V Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
A simple solution for direct cooling of small samples. Thermo Scientific™ EK Immersion Coolers offer wide temperature ranges and integrated control. They can be used with open-bath circulators to provide the easiest way to cool small samples. A reliable and flexible alternative to tap water cooling that eliminates the inconvenience of handling dry ice or liquid nitrogen, saving both time and money. All models feature CFC-free refrigerant.
Models EK45 and EK90
  • Multi-purpose coolers with own controller for temperature accuracy of approximately 1° to 2°C
  • Suitable for individual cooling applications like cooling smaller volumes or removing reaction heat
  • Air-cooled cooling circuit Digital temperature display
  • EK45: Reaches temperatures down to -45°C in a 5L Dewar vessel
  • EK90: Reaches temperatures down to -90°C in a 5L Dewar vessel
  • Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
Specifica
59 in.
150 cm