Learn More
EI24 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | EI24 |
---|---|
Concentrazione | 0.17 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16810005
|
Proteintech
20456-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16800005
|
Proteintech
20456-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a serine/threonine-protein kinase that functions in cell division. Together with the kinesin KIF14, this protein localizes to the central spindle and midbody, and functions to promote efficient cytokinesis. This protein is involved in central nervous system development. Polymorphisms in this gene are associated with bipolar disorder and risk for schizophrenia. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Specifica
EI24 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
O14681, Q4KM77, Q61070 | |
13663, 300514, 9538 | |
EI24 Fusion Protein Ag14169 | |
Primary | |
-20°C | |
EI24 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EI24, etoposide induced 2.4 mRNA, p53 induced gene 8 protein, p53-induced factor Ei24, PIG8, TP53I8 | |
EI24 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |