Learn More
EFTUD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | EFTUD2 |
---|---|
Concentrazione | 0.23 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16836443
|
Proteintech
10208-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16826443
|
Proteintech
10208-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
10208-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the N-terminal of human EFTUD2.
EFTUD2 is component of the U5 snRNP complex required for pre-mRNA splicing.Specifica
EFTUD2 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O08810, Q15029 | |
20624, 287739, 9343 | |
EFTUD2 Fusion Protein Ag0279 | |
Primary | |
-20°C | |
EFTUD2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EFTUD2, hSNU114, KIAA0031, Snrp116, Snu114, SNU114 homolog, U5 116 kDa, U5 116KD | |
Eftud2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |